Kluczowe dokumenty
SAB4200151
Anti-Drosha antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ETOHI2, RANSE3L, Anti-RN3, Anti-RNASEN, Anti-RNC, Anti-RNase III, Anti-p241, Anti-ribonuclease type III, nuclear
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 130-160 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells.
western blot: 2-4 μg/mL using HeLa nuclear cell lysates.
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RNASEN(29102)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)