Kluczowe dokumenty
SAB4200101
Anti-AS160 antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Akt substrate of 160 kDa, Anti-TBC1D4 (TBC1 domain family, member 4)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~160 kDa
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~1.5 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 8-16 μg/mL using HEK-293T cells
western blot: 0.8-1.6 μg/mL using extracts of HEK-293T cells over expressing human AS160
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TBC1D4(9882)
mouse ... Tbc1d4(210789)