Kluczowe dokumenty
SAB4200048
Anti-E1B-AP5 antibody, Rat monoclonal
clone EAP4A11, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-Adenovirus E1B 55-KD protein-associated protein 5, Anti-Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein U-like 1, Anti-hnRNPUL1, Anti-hnRPUL1, Monoclonal Anti-E1B-AP5 antibody produced in rat
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
EAP4A11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~110 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, canine, human, rat, monkey, mouse
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.05-0.1 μg/mL using HT-29 cell extracts
izotyp
IgG2b
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HNRNPUL1(11100)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)