Kluczowe dokumenty
SAB3701435
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Hepatitis Virus (Strain A59) Nonstructural Protein 9 (nsp9) antibody produced in mouse
clone 2C6.H1, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-Cas like docking antibody, Anti-nsp9 protein antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
WB
klon:
2C6.H1, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
mouse
citations:
metody:
western blot: suitable
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C6.H1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Escherichia coli ... NSP9(1489749)
Specyficzność
This antibody is directed against the MHV-A59 nsp9 protein. This product was purified from tissue culture supernatant fluid by Protein A chromatography.  No cross reactivity occurs with SARS CoV nsp9.  Cross reactivity with homologues from other sources has not been tested.
Immunogen
E.coli derived full-length MHV-A59 nsp9 protein.  This protein is part of the viral replicase polyprotein.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 0.01% (w/v) Sodium Azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)