Kluczowe dokumenty
MABF2751
Sigma-Aldrich
Anti-Murine Coronavirus MHV-JHM nucleocapsid Antibody, clone 1-16-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1-16-1, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 49.73 kDa
observed mol wt ~50 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
SARS coronavirus
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
vaccinia virus ... n> N(1489757)
Opis ogólny
Nukleoproteina (UniProt: C0KYZ4; znana również jako białko nukleokapsydu, NC, białko N) jest kodowana przez gen N (identyfikator genu: 1489757) w koronawirusie mysim (MHV-JHM.IA). Koronawirus mysiego zapalenia wątroby (MHV), należący do rodziny Coronaviridae, jest wirusem otoczkowym z jednoniciowym, pozytywnym genomem RNA. Wykazano, że szczep MHV-JHM jest wysoce neurowirusowy i może rozprzestrzeniać się w mózgu w sposób niezależny od mCEACAM1a. Infekcja MHV-JHM u podatnych myszy odsadzonych od maciory powoduje zapalenie mózgu i rdzenia, gdy zakażone są neurony, astrocyty i oligodendrocyty. Zakażenie MHV ośrodkowego układu nerwowego myszy zostało również wykorzystane jako model do badania przewlekłych chorób demielinizacyjnych. Białko nukleokapsydu (N) jest podstawowym białkiem wiążącym RNA, które jest wysoce konserwatywne wśród szczepów MHV i odgrywa główną rolę w zakresie neurowirusowości. Odgrywa również rolę strukturalną, zarówno poprzez kompleksowanie z genomowym RNA w celu utworzenia wirusowego kapsydu, jak i interakcję z wirusowym białkiem błonowym (M) podczas składania wirionu. Ma trzy konserwowane regiony (I, II i III), które są oddzielone dwoma hiperzmiennymi regionami. Według doniesień wiąże się z mikrotubulami, co sugeruje możliwą rolę N w przemieszczaniu się i transporcie aksonalnym w neuronach (Ref.: Cowley, TJ., et al. (2010). J. Virol. 84(4); 1752 1763; Miura, TA., et al. (2008). J. Virol. 82(2); 755-763).
Specyficzność
Klon 1-16-1 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym nukleoproteinę koronawirusa mysiego (MHV-JHM.IA).
Immunogen
Robb/Lampert szczep MHV-JHM (żywy cały wirus).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizatach komórek mysiego opóźnionego guza mózgu (DBT).
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 tego przeciwciała wykryło nukleokapsyd koronawirusa mysiego MHV-JHM w lizatach komórek opóźnionego guza mózgu myszy (DBT).
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła nukleokapsyd koronawirusa mysiego MHV-JHM w zastosowaniach Western Blotting (Leibowitz, J.L., et al. (1987). Adv Exp Med Biol. 218; 321-31).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła nukleokapsyd Murine Coronavirus MHV-JHM w zastosowaniach immunofluorescencji (Nanda, S.K., et al. (2001). J Virol. 75(7):3352-62).
Zastosowania immunohistochemiczne: Reprezentatywna partia wykryła nukleokapsyd Murine Coronavirus MHV-JHM w zastosowaniach immunohistochemicznych (Miura, T.A., et al. (2008). J Virol. 82(2):755-63; Navas, S., et al. (2001). J Virol. 75(5):2452-7).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła nukleokapsyd Murine Coronavirus MHV-JHM w zastosowaniach immunoprecypitacji (Nanda, S.K., et al. (2004). Arch Virol. 149(1):93-111).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Przeciwciało przeciwko nukleokapsydowi koronawirusa mysiego MHV-JHM, klon 1-16-1, nr kat. Nr kat. MABF2751, mysie przeciwciało monoklonalne, wykrywa nukleokapsyd mysiego koronawirusa MHV-JHM i jest testowane w immunofluorescencji, immunohistochemii, immunoprecypitacji i Western Blotting.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie w temperaturze od +2°C do +8°C. W przypadku długotrwałego przechowywania przeciwciała mogą być przechowywane w temperaturze -20°C. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1