SAB3701277
Anti-Human IgG (Fc specific), highly cross adsorbed-Alkaline Phosphatase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ALP, Alk Phos
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
alkaline phosphatase conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.0 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
Immunogen
Właściwości fizyczne
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1