Kluczowe dokumenty
SAB3701081
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse IgG (H+L)-Fluorescein antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
FITC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
fluorescein conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
direct immunofluorescence: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunoglobulina G (IgG) należy do rodziny immunoglobulin i jest szeroko wyrażonym przeciwciałem surowicy. Składa się z łańcucha ciężkiego γ w regionie stałym (C). Monomeryczna struktura IgG o masie 150 kDa składa się z dwóch identycznych łańcuchów ciężkich i dwóch identycznych łańcuchów lekkich o masie cząsteczkowej odpowiednio 50 kDa i 25 kDa. Podstawowa struktura tego przeciwciała zawiera również wiązania dwusiarczkowe zaangażowane w łączenie dwóch łańcuchów ciężkich, łączenie łańcuchów ciężkich i lekkich oraz znajduje się wewnątrz łańcuchów. IgG dzieli się dalej na cztery klasy, a mianowicie IgG1, IgG2, IgG3 i IgG4 z różnymi łańcuchami ciężkimi, nazwanymi odpowiednio γ1, γ2, γ3 i γ4. Ograniczone trawienie przy użyciu papainy rozszczepia przeciwciało na trzy fragmenty, z których dwa są identyczne (zwane fragmentami Fab) i zawierają aktywność wiązania antygenu. Trzeci fragment (zwany fragmentem Fc) nie posiada aktywności wiązania antygenu, ale wiąże się z komórkami i cząsteczkami efektorowymi. IgG matki jest jedynym przeciwciałem transportowanym przez łożysko do płodu. Biernie uodparnia niemowlęta.
Specyficzność
Ten produkt został przygotowany z monospecyficznej surowicy odpornościowej metodą chromatografii immunopowinowactwa z użyciem mysich IgG sprzężonych z kulkami agarozowymi, a następnie adsorpcji na fazie stałej w celu usunięcia wszelkich niepożądanych reaktywności. W wyniku testu immunoelektroforezy uzyskano pojedynczy łuk precypitacyjny przeciwko przeciwciałom przeciw fluoresceinie, przeciw surowicy królika, mysiej IgG i mysiej surowicy.
Immunogen
Mouse IgG whole molecule
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG
Postać fizyczna
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Rekonstytucja
Rozpuścić w 1,0 ml wody dejonizowanej (lub równoważnej).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Janeway CR
Immunobiology (2001)
Human placental Fc receptors and the transmission of antibodies from mother to fetus.
Simister NE and Story CM
Journal of Reproductive Immunology (1997)
Antibody structure, instability, and formulation.
Wang W
Journal of Pharmaceutical Sciences (2007)
Ranadhir Dey et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(7), 3513-3527 (2014-08-27)
Previously, we showed that genetically modified live-attenuated Leishmania donovani parasite cell lines (LdCen(-/-) and Ldp27(-/-)) induce a strong cellular immunity and provide protection against visceral leishmaniasis in mice. In this study, we explored the mechanism of cross-protection against cutaneous lesion-causing