Kluczowe dokumenty
SAB3700672
Sigma-Aldrich
Anti-Rat IgM (μ-chain specific)-Peroxidase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
HRP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
rat
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunoglobulina M (IgM) występuje w surowicy jako pentamer i ma wysoką masę cząsteczkową. Monomeryczna IgM ma masę cząsteczkową 190 kDa. Pentameryczna IgM składa się z dziesięciu łańcuchów ciężkich μ, dziesięciu łańcuchów lekkich i pojedynczego łańcucha J, które są połączone wiązaniami dwusiarczkowymi. Łańcuch μ składa się z pięciu domen - VH, Cμ1, Cμ2, Cμ3 i Cμ4. Ograniczone trawienie przy użyciu papainy rozszczepia przeciwciało na trzy fragmenty, z których dwa są identyczne i zawierają aktywność wiązania antygenu. Są one znane jako fragmenty wiążące antygen (Fab). Trzeci fragment nie posiada aktywności wiązania antygenu i jest znany jako fragment krystalizowalny (Fc). Wchodzi on w interakcje z komórkami i cząsteczkami efektorowymi. Łańcuchy ciężkie IgM zawierają dodatkową domenę C, która zastępuje region zawiasowy obecny między Fab i Fc. IgM jest pierwszym przeciwciałem wytwarzanym podczas odpowiedzi immunologicznej.
Specyficzność
Ten produkt został przygotowany z monospecyficznej surowicy odpornościowej metodą chromatografii immunopowinowactwa przy użyciu szczurzych IgM sprzężonych z kulkami agarozowymi, a następnie adsorpcji na fazie stałej w celu usunięcia wszelkich niepożądanych reaktywności. W wyniku testu immunoelektroforezy uzyskano pojedynczy łuk precypitacyjny przeciwko anty-peroksydazie, anty-koziej surowicy, szczurzej IgM i szczurzej surowicy. Swoistość została potwierdzona testem ELISA przy mniej niż 1% reaktywności krzyżowej wobec innych izotypów łańcucha ciężkiego lub lekkiego szczura.
Immunogen
Szczurzy łańcuch ciężki IgM mu
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG
Postać fizyczna
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Rekonstytucja
Rozpuścić w 1,0 ml wody dejonizowanej (lub równoważnej).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Immunobiology (2001)
Serum Immunoglobulin M Concentration Is Positively Related to Metabolic Syndrome in an Adult Population: Tianjin Chronic Low-Grade Systemic Inflammation and Health (TCLSIH) Cohort Study
Kun Song
PLoS ONE, 9(2), e88701-e88701 (2014)