Kluczowe dokumenty
SAB3501271
Sigma-Aldrich
Nukleokapsyd przeciwwirusowi Andes
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
virus (Andes virus)
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Andes virus ... ANDVsSgp1(991232)
Opis ogólny
Wirus Andes (ANDV) to przenoszony przez gryzonie hantawirus z rodziny Bunyaviridae, otoczkowy wirus RNA o ujemnym znaczeniu z trójdzielnym genomem, który może powodować zespół płucny hantawirusa (HPS). Został on wyizolowany z zakażonego gryzonia Oligoryzomys longicaudatus w Chile i jest bardzo podobny do wirusa Sin Nombre (SNV).
Immunogen
Przeciwciało nukleokapsydu wirusa Andes zostało wyhodowane przeciwko 19-aminokwasowemu peptydowi w pobliżu końca aminowego nukleokapsydu wirusa Andes. Immunogen znajduje się w obrębie aminokwasów 130-180 nukleokapsydu wirusa Andes.
Zastosowanie
Przeciwciało nukleokapsydu wirusa Andes może wykryć 10ng peptydu nukleokapsydu wirusa Andes w teście ELISA w stężeniu 1 μg/ml.
Postać fizyczna
Dostarczany w PBS zawierającym 0,02% azydku sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)