Kluczowe dokumenty
SAB3501264
Sigma-Aldrich
Polimeraza przeciwwirusowi gorączki doliny Rift
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
virus (Rift Valley Fever virus)
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Rift Valley fever virus ... RVFV_sL_gp1(9538294)
Opis ogólny
Przeciwciało polimerazy wirusa gorączki doliny Rift: Wirus gorączki doliny Rift (RFV) to endemiczny dla Afryki wirus przenoszony przez stawonogi, który zaraża ludzi i zwierzęta i jest przenoszony głównie przez komary. Podczas infekcji u ludzi objawy mogą wahać się od łagodnej gorączki do ciężkiego zapalenia mózgu i śmiertelnego zapalenia wątroby z gorączką krwotoczną. Rodzina wirusów Bunyaviridae, do której należy wirus RVF, to kuliste wirusy otoczkowe z trójdzielnym genomem RNA o polaryzacji ujemnej lub ambisensownej. Trzy segmenty są określane jako segmenty L, M i S. Segmenty L i M mają polaryzację ujemną i kodują odpowiednio polimerazę RNA zależną od L i prekursor glikoproteiny. Segment S ma polaryzację ambisensowną i koduje nukleoproteinę i białka niestrukturalne.
Immunogen
Przeciwciało polimerazy wirusa RVF zostało wyhodowane przeciwko 16-aminokwasowemu peptydowi w pobliżu końca aminowego polimerazy wirusa RVF. Immunogen znajduje się w obrębie aminokwasów 370-420 polimerazy wirusa gorączki doliny Rift.
Zastosowanie
Przeciwciało polimerazy wirusa RVF może wykryć 10 ng peptydu polimerazy wirusa RVF w teście ELISA przy stężeniu 1 μg/ml.
Postać fizyczna
Dostarczany w PBS zawierającym 0,02% azydku sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)