Kluczowe dokumenty
SAB3501260
Sigma-Aldrich
Anti-SFTS Virus HB29 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
virus (SFTS virus HB29)
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
SFTS Virus HB29 Antibody: Severe fever with thrombocytopenia syndrome (SFTS) is an emerging infectious disease caused by SFTS virus, a newly discovered bunyavirus that can cause high rates of fatalities. This disease is thought to be transmitted through blood contact. The SFTS virus HB29 membrane glycoprotein polyprotein mRNA encodes two glycoproteins termed Phlebovirus glycoprotein G1 and G2 respectively. This antibody will detect the glycoprotein G2.
Immunogen
SFTS Virus HB29 Membrane Glycoprotein antibody was raised against an 18 amino acid synthetic peptide near the center of human SFTS Virus HB29 Membrane Glycoprotein.The immunogen is located within amino acids 570 - 620 of SFTS Virus HB29.
Zastosowanie
SFTS Virus HB29 Membrane Glycoprotein antibody can be used for detection of SFTS Virus HB29 Membrane Glycoprotein by ELISA. It will detect 10 ng of free peptide at 1 μg/mL.
Postać fizyczna
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)