Kluczowe dokumenty
SAB3501259
Sigma-Aldrich
Anti-SFTS Virus HB29 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
virus (SFTS virus HB29)
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Przeciwciało HB29 wirusa SFTS: Ciężka gorączka z zespołem małopłytkowości (SFTS) to pojawiająca się choroba zakaźna wywoływana przez wirusa SFTS, nowo odkrytego bunyawirusa, który może powodować wysoką śmiertelność. Uważa się, że choroba ta jest przenoszona przez kontakt z krwią. Poliproteinowy mRNA glikoproteiny błonowej HB29 wirusa SFTS koduje dwie glikoproteiny określane odpowiednio jako glikoproteina G1 i G2 flebowirusa. To przeciwciało wykrywa nieciętą glikoproteinę.
Immunogen
Przeciwciało SFTS Virus HB29 Membrane Glycoprotein zostało wyhodowane przeciwko 18 aminokwasowemu syntetycznemu peptydowi w pobliżu centrum ludzkiej glikoproteiny błonowej SFTS Virus HB29. Immunogen znajduje się w obrębie aminokwasów 510 - 560 wirusa SFTS HB29.
Zastosowanie
Przeciwciało glikoproteiny błonowej wirusa SFTS HB29 może być stosowane do wykrywania glikoproteiny błonowej wirusa SFTS HB29 za pomocą testu ELISA. Wykryje ono 10 ng wolnego peptydu w stężeniu 1 μg/mL.
Postać fizyczna
Dostarczany w PBS zawierającym 0,02% azydku sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB3501259-100UG4065267510606