Kluczowe dokumenty
SAB3501256
Sigma-Aldrich
Białko nukleokapsydu przeciwko wirusowiH1N1 świń
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
Influenza A virus subtype H1N1 (swine)
stężenie
1 mg/mL
metody
immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Swine H1N1 Nucleocapsid Protein Antibody: Wirus grypy typu A stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, zabijając ponad 30 000 osób rocznie w USA. Na początku 2009 r. nowy wirus grypy A (H1N1) pochodzący od świń (S-OIV) został zidentyfikowany w próbkach pobranych od pacjentów w Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Polimeraza wirusa grypy A transkrybuje i replikuje osiem segmentów wirionowego RNA (vRNA), w tym białko nukleokapsydu (NP), które kontroluje, czy wytwarzane jest mRNA czy cRNA. Nukleoproteina (NP), która pełni wiele funkcji podczas cyklu życiowego wirusa, posiada regiony, które są wysoce konserwatywne wśród wirusów grypy A, B i C. Niedawno znaleziono kilka mutacji NP, które wpływały na wydajne włączanie wielu segmentów wirusowego RNA (vRNA) do wirionów potomnych, nawet jeśli pojedynczy segment vRNA był skutecznie włączany. Wskazuje to, że odpowiednie konserwowane aminokwasy w NP mogą być krytyczne dla montażu i/lub włączania zestawów ośmiu segmentów vRNA.
Immunogen
Przeciwciało NP zostało wyhodowane przeciwko syntetycznemu peptydowi z białka NP pochodzenia świńskiego H1N1. Immunogen znajduje się w obrębie aminokwasów 350-400 białka nukleokapsydu świńskiego H1N1.
Zastosowanie
Przeciwciało NP może być stosowane do wykrywania białka NP ze szczepu H1N1 grypy A pochodzącej od świń w teście ELISA. W przypadku immunofluorescencji rozpocząć od 20 μg/ml.
Postać fizyczna
Dostarczany w PBS zawierającym 0,02% azydku sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB3501256-100UG4065267510576