Kluczowe dokumenty
SAB3501171
Sigma-Aldrich
Monoklonalny anty-HIV-1p24 [8G9] (HRP)
purified antibody (Protein A IgG)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
horse radish peroxidase (HRP) conjugate
forma przeciwciała
purified antibody (Protein A IgG)
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human immunodeficiency virus 1
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human immunodeficiency virus 1 ... GAG(155030)
Opis ogólny
Przeciwciało monoklonalne HIV-1 p24: Cząsteczka ludzkiego wirusa niedoboru odporności typu 1 (HIV-1) składa się z otoczki, rdzenia i obszaru między nimi zwanego macierzą. Białko HIV-1 Gag jest późnym białkiem strukturalnym, które zawiera cztery białka: macierz (p17), kapsyd (p24), nukleokapsyd (p7) i białko p6. Białko p24 stanowi główny składnik rdzenia wirusa i wykazuje wysoki stopień zachowania sekwencji wśród izolatów HIV. Gag p24 został wykorzystany jako integralna część wieloskładnikowych szczepionek przeciwko HIV-1.
Immunogen
Mysie przeciwciało monoklonalne HIV-1 p24 zostało wyhodowane przeciwko rekombinowanemu białku HIV-1 p24 o pełnej długości.
Zastosowanie
Przeciwciało może być stosowane do wykrywania p24 metodą Western blot lub ELISA w stężeniu 0,2 - 0,5 μg/ml.
Postać fizyczna
Dostarczany w PBS zawierającym 1% BSA i 0,02% thimerosolu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)