SAB3501174
Monoclonal Anti-HIV-1 p24 [7F4] (HRP) antibody produced in mouse
purified antibody (Protein A)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
horse radish peroxidase (HRP) conjugate
forma przeciwciała
purified antibody (Protein A)
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
human immunodeficiency virus 1
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human immunodeficiency virus 1 ... GAG(155030)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie