Kluczowe dokumenty
SAB3501134
Sigma-Aldrich
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) Membrane antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
SARS coronavirus
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
SARS coronavirus ... M(43740571)
Opis ogólny
Choroba koronawirusowa 2019 (COVID-19), wcześniej znana jako ostra choroba układu oddechowego 2019-nCoV, to choroba zakaźna wywoływana przez SARS-CoV-2, wirusa blisko spokrewnionego z wirusem SARS. Choroba ta jest przyczyną epidemii koronawirusa w latach 2019-20. SARS-CoV-2 jest siódmym członkiem otoczkowych wirusów RNA o dodatniej nici, które są w stanie zarażać ludzi. Genom SARS-CoV-2, podobnie jak innych koronawirusów, koduje wiele białek strukturalnych i niestrukturalnych. Białka strukturalne obejmują białko kolca (S), białko otoczki (E), glikoproteinę błonową (M), fosfoproteinę nukleokapsydu (N), a białka niestrukturalne obejmują otwartą ramkę odczytu 1ab (ORF1ab), ORF3a, ORF6, ORF7a, ORF8 i ORF10. Białko błonowe (M) lub białko macierzy jest najobficiej występującym białkiem strukturalnym i określa kształt otoczki wirusowej. Jest to integralne białko błonowe zaangażowane w pączkowanie cząstek wirusa i oddziałuje z białkiem S (Spike). Bierze udział w organizacji wewnętrznej nukleoproteiny, która zawiera wiele kopii białka N (nukleokapsydu) związanego z genomowym RNA. Białko M posiada dominującą immunogenność komórkową i zostało określone jako antygen ochronny w odpowiedziach humoralnych, co sugeruje, że może służyć jako potencjalny cel w projektowaniu szczepionek.
Immunogen
Przeciwciało anty-SARS-CoV-2 (COVID-19) Membrane zostało wyhodowane przeciwko peptydowi odpowiadającemu 15 aminokwasom w pobliżu końca karboksylowego białka SARS-CoV-2 (COVID-19) Membrane. Immunogen znajduje się w obrębie ostatnich 50 aminokwasów białka błonowego SARS-CoV-2 (COVID-19).
Zastosowanie
Przeciwciało zweryfikowane: Immunohistochemia w próbkach pobranych od ludzi. Przeciwciało SARS-CoV-2 (COVID-19) Membrane może wykryć 2 ng wolnego peptydu w stężeniu 1 μg/ml w teście ELISA. Może wykrywać rekombinowane białko błonowe SARS-CoV-2 w testach ELISA i WB. Wszystkie inne zastosowania i gatunki nie zostały jeszcze przetestowane.
Postać fizyczna
Dostarczany w PBS zawierającym 0,02% azydku sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)