Kluczowe dokumenty
SAB3501127
Sigma-Aldrich
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) 3CL-PRO (NSP5) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
SARS coronavirus
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
SARS coronavirus ... ORF1ab(43740578)
Opis ogólny
Choroba koronawirusowa 2019 (COVID-19), wcześniej znana jako ostra choroba układu oddechowego 2019-nCoV, to choroba zakaźna wywoływana przez SARS-CoV-2, wirusa blisko spokrewnionego z wirusem SARS. Choroba ta jest przyczyną epidemii koronawirusa w latach 2019-20. Struktura 2019-nCoV składa się z następujących elementów: białka kolca (S), dimeru hemaglutynina-estereaza (HE), glikoproteiny błonowej (M), białka otoczki (E), białka nukleokapsydu (N) i RNA. Proteinaza 3C-podobna (NSP5) rozszczepia C-koniec poliproteiny replikazy w 11 miejscach (3,4,5). Rozpoznaje substraty zawierające sekwencję rdzeniową [ILMVF]-Q-|-[SGACN]. Jest również zdolny do wiązania fosforanu ADP-rybozy-1′′ (ADRP).
Immunogen
Przeciwciało anty-SARS-CoV-2 (COVID-19) 3CL-PRO (NSP5) zostało wyhodowane przeciwko peptydowi odpowiadającemu 15 aminokwasom w centrum białka SARS-CoV-2 (COVID-19) 3CL-PRO (NSP5). Immunogen znajduje się w obrębie 80-130 aminokwasów białka SARS-CoV-2 (COVID-19) 3CL-PRO (NSP5).
Zastosowanie
Zatwierdzone przeciwciało: Przeciwciało SARS-CoV-2 (COVID-19) 3CL-PRO (NSP5) może wykryć 2 ng wolnego peptydu w stężeniu 1 μg/ml w teście ELISA.
Postać fizyczna
Dostarczany w PBS zawierającym 0,02% azydku sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)