Kluczowe dokumenty
SAB3501041
Sigma-Aldrich
Anti-FGFR3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ACH, Anty-CD333, Anty-CEK2, Anty-HSFGFR3EX, Anty-JTK4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 89 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FGFR3(2261)
Immunogen
Przeciwciało zostało wyhodowane przeciwko 19-aminokwasowemu peptydowi w pobliżu końca karboksylowego ludzkiego FGFR3.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3501041.
Postać fizyczna
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodim azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nicholas Turner et al.
Nature reviews. Cancer, 10(2), 116-129 (2010-01-23)
Fibroblast growth factors (FGFs) and their receptors control a wide range of biological functions, regulating cellular proliferation, survival, migration and differentiation. Although targeting FGF signalling as a cancer therapeutic target has lagged behind that of other receptor tyrosine kinases, there
G A Bellus et al.
Nature genetics, 10(3), 357-359 (1995-07-01)
Hypochondroplasia (MIM 146000) is an autosomal dominant skeletal dysplasia with skeletal features similar to but milder than those seen in achondroplasia. Within the past year, the achondroplasia locus has been mapped to 4p 16.3 (refs 5-7) and mutations in the
K Keegan et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 88(4), 1095-1099 (1991-02-15)
The fibroblast growth factors are a family of polypeptide growth factors involved in a variety of activities including mitogenesis, angiogenesis, and wound healing. Fibroblast growth factor receptors (FGFRs) have previously been identified in chicken, mouse, and human and have been
A Superti-Furga et al.
European journal of pediatrics, 154(3), 215-219 (1995-03-01)
Achondroplasia, the most common form of chondrodysplasia, has been associated with mutations in the gene of the fibroblast growth factor receptor-3 (FGFR-3) on chromosome 4p. All 39 achondroplasia alleles studied so far carried point mutations which caused the same amino
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SBP3501041-0.05MG4061832174921
SAB3501041-100UG4061832498560