Kluczowe dokumenty
SAB3500991
Sigma-Aldrich
Anti-CIITA antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 124 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CIITA(4261)
Immunogen
Przeciwciało zostało wyhodowane przeciwko 16 aminokwasowemu syntetycznemu peptydowi w pobliżu końca aminowego ludzkiego CIITA.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500991.
Postać fizyczna
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodim azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Raval et al.
Molecular cell, 7(1), 105-115 (2001-02-15)
The CIITA coactivator is essential for transcriptional activation of MHC class II genes and mediates enhanced MHC class I transcription. We now report that CIITA contains an intrinsic acetyltransferase (AT) activity that maps to a region within the N-terminal segment
Inohara et al.
Annual review of biochemistry, 74, 355-383 (2005-06-15)
Nods are cytosolic proteins that contain a nucleotide-binding oligomerization domain (NOD). These proteins include key regulators of apoptosis and pathogen resistance in mammals and plants. A large number of Nods contain leucine-rich repeats (LRRs), hence referred to as NOD-LRR proteins.
J A Harton et al.
Science (New York, N.Y.), 285(5432), 1402-1405 (1999-08-28)
Class II transactivator (CIITA) is a global transcriptional coactivator of human leukocyte antigen-D (HLA-D) genes. CIITA contains motifs similar to guanosine triphosphate (GTP)-binding proteins. This report shows that CIITA binds GTP, and mutations in these motifs decrease its GTP-binding and
Andreas Neerincx et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(6), 3090-3100 (2014-08-17)
Ag presentation to CD4(+) and CD8(+) T cells depends on MHC class II and MHC class I molecules, respectively. One important regulatory factor of this process is the transcriptional regulation of MHC gene expression. It is well established that MHC
Salomé LeibundGut-Landmann et al.
European journal of immunology, 34(6), 1513-1525 (2004-05-27)
The class II transactivator (CIITA) has been referred to as the "master control factor" for the expression of MHC class II (MHCII) genes. As our knowledge on the specificity and function of CIITA grows, it is becoming increasingly evident that