Kluczowe dokumenty
SAB3500714
Sigma-Aldrich
Anti-HHATL antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
masa cząsteczkowa
55 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HHATL(57467)
Immunogen
Antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the amino terminus of human HHATL.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Powiązanie
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500714.
Postać fizyczna
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodium azide.