Kluczowe dokumenty
SAB2106865
Sigma-Aldrich
Anti-GNPTAB antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
143 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, mouse, guinea pig, rabbit, rat, human, bovine, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GNPTAB(79158)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na N-końcowy region ludzkiego GNPTAB
Działania biochem./fizjol.
Gen ten koduje dwa z trzech typów podjednostek związanego z błoną enzymu N-fosfotransferazy N-acetyloglukozaminy, heteroheksamerycznego kompleksu złożonego z dwóch podjednostek alfa, dwóch beta i dwóch gamma. Kodowane białko jest proteolitycznie rozszczepiane przy wiązaniu Lys928-Asp929, dając dojrzałe polipeptydy alfa i beta, podczas gdy podjednostki gamma są produktem odrębnego genu (GeneID 84572). W aparacie Golgiego kompleks heteroheksameryczny katalizuje pierwszy etap syntezy markerów rozpoznawania mannozo-6-fosforanu na niektórych oligosacharydach nowo zsyntetyzowanych enzymów lizosomalnych. Te markery rozpoznające są niezbędne do odpowiedniego transportu enzymów lizosomalnych. Mutacje w tym genie są związane zarówno z mukolipidozą II, jak i mukolipidozą IIIA.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: FQFGEVVLEWSRDQYHVLFDSYRDNIAGKSFQNRLCLPMPIDVVYTWVNG
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Syamantak Majumder et al.
The Journal of clinical investigation, 128(1), 483-499 (2017-12-12)
Histone protein modifications control fate determination during normal development and dedifferentiation during disease. Here, we set out to determine the extent to which dynamic changes to histones affect the differentiated phenotype of ordinarily quiescent adult glomerular podocytes. To do this
Mario Vallon et al.
Cell reports, 25(2), 339-349 (2018-10-12)
WNT7A and WNT7B control CNS angiogenesis and blood-brain barrier formation by activating endothelial Wnt/β-catenin signaling. The GPI-anchored protein RECK and adhesion G protein-coupled receptor GPR124 critically regulate WNT7-specific signaling in concert with FZD and LRP co-receptors. Here, we demonstrate that