Kluczowe dokumenty
SAB3500012
Sigma-Aldrich
Anti-GNPDA2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-GNPI, Anti-Glucosamine-6-phosphate deaminase 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GNPDA2(132789)
Immunogen
Przeciwciało GNPDA2 zostało wyhodowane przeciwko 8-aminokwasowemu peptydowi w pobliżu końca karboksylowego ludzkiego GNPDA2.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Deaminaza glukozoamino-6-fosforanu (GNPDA) jest enzymem allosterycznym, który katalizuje odwracalną konwersję D-glukozoamino-6-fosforanu do D-fruktozo-6-fosforanu i amonu. GNPDA2 jest drugą odkrytą deaminazą glukozoamino-6-fosforanu u ssaków i jest bardziej zbliżona strukturą i aktywnością do enzymu E. coli niż GNPDA1. GNPDA1 ma większe powinowactwo do amonu niż GNPDA2 lub enzym E. coli, co sugeruje, że reakcja do przodu D-glukozoamino-6-fosforanu do D-fruktozo-6-fosforanu i amonu jest katalizowana wolniej niż GNPDA2. Przewiduje się, że przeciwciało GNPDA2 nie reaguje krzyżowo z GNPDA1.
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500012.
Postać fizyczna
Supplied at approx. 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)