Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA006493
Sigma-Aldrich
Anti-ME1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Malic enzyme 1 antibody produced in rabbit, Anti-NADP-ME antibody produced in rabbit, Anti-NADP-dependent malic enzyme antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
RITKNKLSDQTILFQGAGEAALGIAHLIVMALEKEGLPKEKAIKKIWLVDSKGLIVKGRASLTQEKEKFAHEHEEMKNLEAIVQEIKPTALIGVAAIGGAFSEQILKDMAAFNERPIIFALSNPTSKAEC
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ME1(4199)
Opis ogólny
ME1 (enzym jabłkowy 1) występuje jako homotetaramer, w którym jego dwa dimery są ze sobą połączone. Jest to jedna z trzech izoform enzymu ME, które są klasyfikowane zgodnie z ich lokalizacją subkomórkową i specyficznością kofaktora. Enzym ten jest zlokalizowany w cytoplazmie i ulega szerokiej ekspresji, na przykład w tkance tłuszczowej i wątrobie. Nie ulega ekspresji w czerwonych krwinkach.
Immunogen
NADP-dependent malic enzyme recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
ME1 (enzym jabłkowy 1) wytwarza NADP wymagany do syntezy długołańcuchowych kwasów tłuszczowych i steroidów. Enzym ten jest indukowany przez dietę niskotłuszczową lub wysokowęglowodanową i wykazuje wysoką aktywność w ludzkich komórkach nowotworowych. Detoksykuje również działanie ksenobiotyków w wątrobie. W komórkach raka jamy nosowo-gardłowej (NPC) enzym ten wytwarza cytoplazmatyczny NADPH i kontroluje migrację i inwazyjność komórek NPC. Jest on regulowany w górę w raku wątrobowokomórkowym (HCC) i jest powiązany ze złym rokowaniem u pacjentów z HCC. Inaktywacja tego genu zapobiega transformacji nabłonkowo-mezenchymalnej (EMT) w komórkach HCC.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70459
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sujithkumar Murugan et al.
PloS one, 7(12), e50143-e50143 (2013-01-04)
The cytosolic NADP(+)-dependent malic enzyme (c-NADP-ME) has a dimer-dimer quaternary structure in which the dimer interface associates more tightly than the tetramer interface. In this study, the urea-induced unfolding process of the c-NADP-ME interface mutants was monitored using fluorescence and
Fang-Jing Zheng et al.
Chinese journal of cancer, 31(11), 519-531 (2012-11-02)
A large amount of nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) is required for fatty acid synthesis and maintenance of the redox state in cancer cells. Malic enzyme 1(ME1)-dependent NADPH production is one of the three pathways that contribute to the formation
Duo Wen et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 36(8), 6211-6221 (2015-03-11)
Malic enzyme 1 (ME1) links the glycolytic and citric acid cycles and is important for NADPH production, glutamine metabolism, and lipogenesis. Recently, its deregulation has been implicated in the progression of various cancers. However, the role of ME1 in the
Bernet S Kato et al.
Proteome science, 9, 73-73 (2011-11-19)
The advent of affinity-based proteomics technologies for global protein profiling provides the prospect of finding new molecular biomarkers for common, multifactorial disorders. The molecular phenotypes obtained from studies on such platforms are driven by multiple sources, including genetic, environmental, and