Kluczowe dokumenty
SAB2900381
Sigma-Aldrich
Anti-FEM1B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
f1aalpha
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
hamster, horse, bovine, pig, mouse, rabbit, dog, monkey, rat, human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FEM1B(10116)
Immunogen
Synthetic peptide from human FEM1B. Percent identity by BLAST analysis: Human, Gibbon, Monkey, Marmoset, Mouse, Rat, Hamster, Elephant, Panda, Dog, Bovine, Bat, Horse, Rabbit, Pig (100%); Opossum (86%).
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)