Kluczowe dokumenty
HPA020862
Sigma-Aldrich
Anti-PPM1K antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-PP2Cm, Anty-BDP, Anty-DKFZp761G058, Anty-HPTMP, Anty-PP2Ckappa
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
IGKRKENEDRFDFAQLTDEVLYFAVYDGHGGPAAADFCHTHMEKCIMDLLPKEKNLETLLTLAFLEIDKAFSSHAR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPM1K(152926)
Opis ogólny
Gen PPM1K (fosfataza białkowa 1K, mitochondrialna) jest mapowany na ludzki chromosom 4q22.1-q22.3. Ulega silnej ekspresji w sercu i mózgu. Białko lokalizuje się w macierzy mitochondriów.
Immunogen
Protein phosphatase 1K, mitochondrial Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
PPM1K (fosfataza białkowa 1K, mitochondrialna) jest mitochondrialną fosfatazą, która uczestniczy w otwieraniu porów MPTP (mitochondrialnego przejścia przepuszczalności błony) i przeżyciu komórek. Mutacje w PPM1K powodują defekty kompleksu dehydrogenazy α-ketokwasów rozgałęzionych, prowadząc do łagodnego wariantu fenotypu choroby syropu klonowego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73646
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kristina Aleksic et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 53(3), 895-904 (2011-03-05)
Diethylnitrosamine (DEN) is a hepatic procarcinogen which is frequently used as an inducer of hepatocellular carcinoma (HCC) in mice. Although mice after DEN exposure are among the most widely used models for liver tumorigenesis, a detailed, mechanistic characterization of the
Gang Lu et al.
Genes & development, 21(7), 784-796 (2007-03-22)
Mitochondria play a central role in the regulation of programmed cell death signaling. Here, we report the finding of a mitochondrial matrix-targeted protein phosphatase 2C family member (PP2Cm) that regulates mitochondrial membrane permeability transition pore (MPTP) opening and is essential
Alfonso Oyarzabal et al.
Human mutation, 34(2), 355-362 (2012-10-23)
This article describes a hitherto unreported involvement of the phosphatase PP2Cm, a recently described member of the branched-chain α-keto acid dehydrogenase (BCKDH) complex, in maple syrup urine disease (MSUD). The disease-causing mutation was identified in a patient with a mild
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA020862-25UL4061842874750
HPA020862-100UL4061835684342