Kluczowe dokumenty
HPA001931
Sigma-Aldrich
Anti-PINK1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-BRPK, Anti-PARK6, Anti-PTEN-induced putative kinase protein 1, Anti-Serine/threonine-protein kinase PINK1, mitochondrial precursor
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
GVDHLVQQGIAHRDLKSDNILVELDPDGCPWLVIADFGCCLADESIGLQLPFSSWYVDRGGNGCLMAPEVSTARPGPRAVIDYSKADAWAVGAIAYEIFGLVNPFYGQGKAHLESRSYQEAQLP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PINK1(65018)
Opis ogólny
PINK1 (PTEN induced putative kinase 1), kinaza serynowo-treoninowa, obficie wyrażana w tkankach bogatych w mitochondria, takich jak mięśnie szkieletowe. Składa się z N-końcowego motywu celującego, który kieruje ją do mitochondriów w celu sekwencyjnego przetwarzania mitochondrialnego.
Immunogen
Serine/threonine-protein kinase PINK1, mitochondrial precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
PINK1 (PTEN induced putative kinase 1) gromadzi się na zdepolaryzowanych mitochondriach w zewnętrznej błonie mitochondrialnej. PINK1 rekrutuje i przyspiesza aktywność ligazy ubikwityny E3 Parkin w celu ubikwitynacji białek zewnętrznej błony mitochondrialnej. Aktywacja ta degraduje białka błony mitochondrialnej, jak również zaburza strukturę błony. Mutacja PINK1 powoduje autosomalną recesywną chorobę Parkinsona.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86396
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fumika Koyano et al.
Nature, 510(7503), 162-166 (2014-05-03)
PINK1 (PTEN induced putative kinase 1) and PARKIN (also known as PARK2) have been identified as the causal genes responsible for hereditary recessive early-onset Parkinsonism. PINK1 is a Ser/Thr kinase that specifically accumulates on depolarized mitochondria, whereas parkin is an
Camilla Scheele et al.
BMC genomics, 8, 74-74 (2007-03-17)
Mutations in the PTEN induced putative kinase 1 (PINK1) are implicated in early-onset Parkinson's disease. PINK1 is expressed abundantly in mitochondria rich tissues, such as skeletal muscle, where it plays a critical role determining mitochondrial structural integrity in Drosophila. Herein
I M Aparicio et al.
Scientific reports, 6, 33647-33647 (2016-09-17)
Macroautophagy (hereafter autophagy) is an evolutionarily highly conserved cellular process that participates in the maintenance of intracellular homeostasis through the degradation of most long-lived proteins and entire organelles. Autophagy participates in some reproductive events; however, there are not reports regarding
Lesley A Kane et al.
The Journal of cell biology, 205(2), 143-153 (2014-04-23)
PINK1 kinase activates the E3 ubiquitin ligase Parkin to induce selective autophagy of damaged mitochondria. However, it has been unclear how PINK1 activates and recruits Parkin to mitochondria. Although PINK1 phosphorylates Parkin, other PINK1 substrates appear to activate Parkin, as
Sameer Agnihotri et al.
Cancer research, 76(16), 4708-4719 (2016-06-22)
Proliferating cancer cells are characterized by high rates of glycolysis, lactate production, and altered mitochondrial metabolism. This metabolic reprogramming provides important metabolites for proliferation of tumor cells, including glioblastoma. These biological processes, however, generate oxidative stress that must be balanced
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA001931-100UL4061836307295
HPA001931-25UL4061842780556