Kluczowe dokumenty
SAB2900334
Sigma-Aldrich
Anti-HSP90AA1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
heat shock protein hsp 90-alpha, hsp 86, hsp90a, hspc1, hspca
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse, chicken, monkey, Drosophila
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSP90AA1(3320)
Opis ogólny
Gen białka szoku cieplnego 90 (Hsp90α) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 14q32.31. Hsp90α jest izoformą Hsp90 i jest białkiem cytoplazmatycznym, które składa się z trzech domen, a mianowicie C-końcowej, środkowej domeny i N-końcowej domeny wiążącej nukleotydy. Białko to jest związane z mikrodomenami błonowymi i tratwami lipidowymi.
Immunogen
Syntetyczny peptyd z ludzkiego HSP90AA1 / Hsp90.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-HSP90AA1 wyprodukowane u królika zostało użyte w immunohistochemii w rozcieńczeniu 1:400.
Działania biochem./fizjol.
Białko szoku cieplnego 90 alfa członek rodziny klasy A 1 (HSP90AA1 lub Hsp90α) jest regulowane w górę podczas stresu i pomaga w przetrwaniu stresu błonowego, szczególnie podczas celowania w leki. Wywołuje funkcję cytoprotekcyjną i pośredniczy w homeostazie białek w cytoplazmie. Podwyższony poziom Hsp90α obserwuje się w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP). Hsp90α sprzyja również dojrzewaniu spermatocytów i dojrzewaniu kanału jonowego związanego z ludzkim genem eteru a-go-go (hERG).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
0.02 M potassium phosphate, 0.15 M sodium chloride, pH 7.2, 0.01% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Keiichi Koshizuka et al.
Auris, nasus, larynx, 45(4), 854-865 (2017-12-14)
Our recent studies have revealed that both strands of pre-miRNAs, the guide strand and the passenger strand, are involved in cancer pathogenesis. Analyses of miRNA expression signatures by RNA sequencing in head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) showed that
Abbey D Zuehlke et al.
Gene, 570(1), 8-16 (2015-06-14)
Heat shock protein 90α (Hsp90α), encoded by the HSP90AA1 gene, is the stress inducible isoform of the molecular chaperone Hsp90. Hsp90α is regulated differently and has different functions when compared to the constitutively expressed Hsp90β isoform, despite high amino acid
Hui-Yu Chen et al.
Veterinary parasitology, 205(3-4), 540-550 (2014-10-02)
Anisakid nematodes are distributed worldwide in a wide variety of marine fishes and they are known to cause the zoonotic disease, anisakiasis. The temperature control is commonly applied for prevention and control of anisakiasis. To analyze the cellular response to
Balázs Rada et al.
Inflammation research : official journal of the European Histamine Research Society ... [et al.], 63(10), 821-830 (2014-07-23)
We studied the involvement of calcium and calcium-activated NADPH oxidases in NLRP3 inflammasome activation and IL-1β release to better understand inflammasome signaling in macrophages. Human volunteer blood donors were recruited to isolate monocytes to differentiate them into macrophages. Wild-type or
Xin Zhao et al.
Naunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology, 387(11), 1079-1089 (2014-08-12)
Arsenic trioxide (As2O3) is used to treat acute promyelocytic leukemia. However, the cardiotoxicity of long QT syndrome restricts its clinical application. Previous studies showed that As2O3 can damage the human ether-a-go-go-related gene (hERG) current via disturbing its trafficking to cellular