SAB2702306
Monoclonal Anti-Histone H4K20me2 (dimethyl Lys20) antibody produced in mouse
clone GT1851, affinity isolated antibody
Synonim(y):
H4FA
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GT1851, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
11kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1mg/mL
metody
ChIP: suitable
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:1,000-1:10,000
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
dimethylation (Lys20)
informacje o genach
human ... HIST1H4A(8359)
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Inne uwagi
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2