Kluczowe dokumenty
SAB2702071
Sigma-Aldrich
Anti-MUL1 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
MAPL, MULAN, RNF218, RP11-401M16.2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
40 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 500-3000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... MUL1(79594)
Immunogen
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 1 and 352 of MUL1 (Uniprot ID#Q969V5)
Zastosowanie
Suggested starting dilutions are as follows: ICC/IF: 1:100-1:1000, IHC-P: 1:100-1:1000, WB: 1:500-1:3000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Działania biochem./fizjol.
E3 ubiquitin-protein ligase that plays a role in the control of mitochondrial morphology. Promotes mitochondrial fragmentation and influences mitochondrial localization. Inhibits cell growth. When overexpressed, activates JNK through MAP3K7/TAK1 and induces caspase-dependent apoptosis. E3 ubiquitin ligases accept ubiquitin from an E2 ubiquitin-conjugating enzyme in the form of a thioester and then directly transfer the ubiquitin to targeted substrates.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
1XPBS, 1% BSA, 20% Glycerol (pH7). 0.01% Thimerosal was added as a preservative.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Andreas Jenner et al.
The EMBO journal, 41(8), e108587-e108587 (2022-01-14)
The apoptotic executioner protein BAX and the dynamin-like protein DRP1 co-localize at mitochondria during apoptosis to mediate mitochondrial permeabilization and fragmentation. However, the molecular basis and functional consequences of this interplay remain unknown. Here, we show that BAX and DRP1