Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5700456
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-PPP1CA-T320produkowane u królików
Synonim(y):
PP-1A, PP1A, PP1alfa, PPP1A, PPP1CA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
32
37
38
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
2.36 mg/ml
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr320)
informacje o genach
human ... PPP1CA(5499)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest jedną z trzech podjednostek katalitycznych fosfatazy białkowej 1 (PP1). PP1 jest specyficzną dla seryny/treoniny fosfatazą białkową, o której wiadomo, że bierze udział w regulacji różnych procesów komórkowych, takich jak podział komórek, metabolizm glikogenu, kurczliwość mięśni, synteza białek i transkrypcja wirusa HIV-1. Zwiększoną aktywność PP1 zaobserwowano w końcowym stadium niewydolności serca. Badania na ludziach i myszach sugerują, że PP1 jest ważnym regulatorem funkcji serca. Badania na myszach sugerują również, że PP1 działa jako supresor uczenia się i pamięci. Dla tego genu znaleziono trzy alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Immunogen
Peptyd specyficzny dla fosforu odpowiadający resztom otaczającym T320 ludzkiego PPP1CA
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)