Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
SAB2700781
Sigma-Aldrich
Anti-ATP5A1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ATP5A, ATP5A1, ATP5AL2, ATPM
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 1:100-1:1000
western blot: 500-3000
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATP5A1(498)
Immunogen
Rekombinowany fragment odpowiadający regionowi w obrębie aminokwasów 383 i 553 ATP5A1 zgodnie z NP_004037
Zastosowanie
Sugerowane rozcieńczenia początkowe są następujące: ICC/IF: 1:100-1:1000, IHC-Fr: 1:100-1:1000, IHC-P: 1:100-1:1000, WB: 1:500-1:3000. Nie przetestowano jeszcze w innych zastosowaniach. Optymalne rozcieńczenia robocze powinny być określone eksperymentalnie przez użytkownika końcowego.
Działania biochem./fizjol.
Gen ten koduje podjednostkę mitochondrialnej syntazy ATP. Mitochondrialna syntaza ATP katalizuje syntezę ATP, wykorzystując gradient elektrochemiczny protonów przez błonę wewnętrzną podczas fosforylacji oksydacyjnej. Syntaza ATP składa się z dwóch połączonych ze sobą kompleksów wielopodjednostkowych: rozpuszczalnego rdzenia katalitycznego, F1, oraz komponentu rozprzestrzeniającego błonę, Fo, obejmującego kanał protonowy. Część katalityczna mitochondrialnej syntazy ATP składa się z 5 różnych podjednostek (alfa, beta, gamma, delta i epsilon) połączonych ze stechiometrią 3 alfa, 3 beta i pojedynczego przedstawiciela pozostałych 3. Kanał protonowy składa się z trzech głównych podjednostek (a, b, c). Ten gen koduje podjednostkę alfa rdzenia katalitycznego. Zidentyfikowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące to samo białko. Pseudogeny tego genu znajdują się na chromosomach 9, 2 i 16. [dostarczone przez RefSeq].
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
1XPBS, 20% glicerol (pH7). Jako środek konserwujący dodano 0,025% ProClin 300.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)