Kluczowe dokumenty
SAB2501704
Sigma-Aldrich
Anti-MKRN1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HGNC:7112, RNF61, makorin, ring finger protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
canine, human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MKRN1(23608)
Immunogen
Peptyd o sekwencji C-VTKEESEKEQTAVET, z wewnętrznego regionu sekwencji białka zgodnie zNP_038474.1; NP_001138597.1
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yu-Wei Chang et al.
PloS one, 9(9), e107961-e107961 (2014-09-23)
Stress granules (SGs) are compartmentalized messenger ribonucleoprotein particles (mRNPs) where translationally repressed mRNAs are stored when cells encounter environmental stress. Cytoplasmic polyadenylation element-binding protein (CPEB)4 is a sequence-specific RNA-binding protein and translational regulator. In keeping with the results obtained from