Kluczowe dokumenty
SAB2501669
Sigma-Aldrich
Anti-CASP3 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HGNC:1504, caspase 3, caspase 3, apoptosis-related cysteine peptidase, caspase 3, apoptosis-related cysteine protease
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
canine, mouse, human, rat
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CASP3(836)
Immunogen
Peptyd o sekwencji C-RDVSKEDHSKRS, z wewnętrznego regionu sekwencji białka zgodnie zNP_004337.2; NP_116786.1
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wan Wang et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 191, 4-14 (2014-05-02)
αB-Crystallin is a protein chaperone with anti-apoptotic and anti-inflammatory activity that is apically secreted in exosomes by polarized human retinal pigment epithelium. A 20 amino acid mini-peptide derived from residues 73-92 of αB-crystallin protects human retinal pigment epithelial (RPE) cells
Laura Masuelli et al.
Journal of translational medicine, 12, 122-122 (2014-06-03)
The antitumor activity induced by intratumoral vaccination with poxvirus expressing a tumor antigen was shown to be superior to that induced by subcutaneous vaccination. Salivary gland carcinomas overexpress ErbB2. Trastuzumab, a monoclonal antibody to ErbB2, was proposed for salivary gland
Jia-Ren Liu et al.
Shock (Augusta, Ga.), 42(6), 532-539 (2014-07-31)
Macrophage 1 antigen (Mac-1, CD11bCD18) is a leukocyte adhesion molecule that is involved in many functions including leukocyte recruitment, phagocytosis, and neutrophil apoptosis. The previous report of mild polymicrobial, abdominal sepsis showed that the administration of anti-CD11b-blocking antibody administration attenuated
Lars Vereecke et al.
Nature communications, 5, 5103-5103 (2014-10-01)
The transcription factor NF-κB is indispensable for intestinal immune homeostasis, but contributes to chronic inflammation and inflammatory bowel disease (IBD). A20, an inhibitor of both NF-κB and apoptotic signalling, was identified as a susceptibility gene for multiple inflammatory diseases, including
Kevin Hollevoet et al.
Molecular cancer therapeutics, 13(8), 2040-2049 (2014-06-15)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) has a dismal prognosis, and new therapies are needed. RG7787 is a novel low-immunogenic antimesothelin recombinant immunotoxin (RIT), engineered to overcome the limitations of SS1P, a RIT now in clinical trials. In vitro activity was evaluated