Kluczowe dokumenty
SAB2501666
Sigma-Aldrich
Anti-DCX antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DBCN, DC, RP5-914P14.1, doublecortin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DCX(1641)
Powiązane kategorie
Immunogen
Peptyd o sekwencji C-KTSANMKAPQS, z wewnętrznego regionu sekwencji białka zgodnie zNP_000546.2; NP_835365.1; NP_835364.1; NP_001182482.1
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maria Meyer et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 143, 40-48 (2014-02-26)
Mutant Wobbler mice are models for human amyotrophic lateral sclerosis (ALS). In addition to spinal cord degeneration, Wobbler mice show high levels of blood corticosterone, hyperactivity of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis and abnormalities of the hippocampus. Hypersecretion of glucocorticoids increase hippocampus
Candice Contet et al.
Addiction biology, 19(5), 770-780 (2013-03-07)
Ethanol exposure and withdrawal alter the generation of new neurons in the adult hippocampus. The endogenous opioid system, particularly the μ-opioid receptor (MOR), can modulate neural progenitors and also plays a critical role in ethanol drinking and dependence. In the
Alejandra Magagna-Poveda et al.
Brain structure & function, 222(9), 4219-4237 (2017-06-29)
A remarkable example of maladaptive plasticity is the development of epilepsy after a brain insult or injury to a normal animal or human. A structure that is considered central to the development of this type of epilepsy is the dentate
Paula L McClean et al.
Neuropharmacology, 86, 241-258 (2014-08-12)
Type 2 diabetes is a risk factor for developing Alzheimer's disease (AD). In the brains of AD patients, insulin signalling is desensitised. The incretin hormone Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) facilitates insulin signalling, and analogues such as liraglutide are on the market
Camilo J Morado-Díaz et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(20), 7007-7017 (2014-05-16)
Transplants of neural progenitor cells (NPCs) into the injured CNS have been proposed as a powerful tool for brain repair, but, to date, few studies on the physiological response of host neurons have been reported. Therefore, we explored the effects