Kluczowe dokumenty
SAB2501441
Sigma-Aldrich
Anti-MYO5A antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-GS1, Anti-MYH12, Anti-MYO5, Anti-MYR12, Myosin VA (heavy chain 12, myoxin)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, pig, bovine, mouse, rat
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYO5A(4644)
Opis ogólny
Gen miozyny VA jest zmapowany na ludzkim chromosomie 15q21.2. Jest to dwugłowe białko motoryczne oparte na aktynie. Miozyna VA składa się z dwóch łańcuchów ciężkich. Każdy łańcuch ma N-końcową domenę motoryczną, region szyi z sześcioma lekkimi łańcuchami oraz cewkę i domenę globularną obejmującą region ogona.
Immunogen
Peptyd o sekwencji ETKQLELDLN, z wewnętrznego regionu sekwencji białka zgodnie z NP_000250.3; NP_001135967.1
Działania biochem./fizjol.
Miozyna VA wiąże się z silnikami opartymi na mikrotubulach i pośredniczy w transporcie organelli. Wiąże się z białkiem Rab-10 związanym z Ras i pośredniczy w translokacji transportera glukozy typu 4 do błony plazmatycznej. Mutacje w miozynie VA są związane z zaburzeniem hipopigmentacji, zespołem Griscellego (GS1) i zespołem Elejalde.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rab10 and myosin-Va mediate insulin-stimulated GLUT4 storage vesicle translocation in adipocytes
Chen Y, et al.
The Journal of cell biology, 198(4), 545-560 (2012)
Congenital Hypopigmentary Disorders with Multiorgan Impairment: A Case Report and an Overview on Gray Hair Syndromes
Gironi LC, et al.
Medicina, 55(3), 78-78 (2019)
Ming Zhang et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2014, 294150-294150 (2014-05-03)
The disruption of physiologic vascular smooth muscle cell (VSMC) migration initiates atherosclerosis development. The biochemical mechanisms leading to dysfunctional VSMC motility remain unknown. Recently, cytokine BMP-2 has been implicated in various vascular physiologic and pathologic processes. However, whether BMP-2 has
Myosin-V stepping kinetics: a molecular model for processivity
Rief M, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 97(17), 9482-9486 (2000)
A D Mehta et al.
Nature, 400(6744), 590-593 (1999-08-17)
Class-V myosins, one of 15 known classes of actin-based molecular motors, have been implicated in several forms of organelle transport, perhaps working with microtubule-based motors such as kinesin. Such movements may require a motor with mechanochemical properties distinct from those