Key Documents
SAB2501296
Sigma-Aldrich
Anti-FERMT3 (C-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-KIND3, Anti-MGC10966, Anti-MIG-2, Anti-MIG2B, fermitin family homolog 3 (Drosophila)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FERMT3(83706)
Powiązane kategorie
Immunogen
Peptide with sequence CERARGEELDED, from the C-Terminus of the protein sequence according to NP_113659.3; NP_848537.1.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2