Kluczowe dokumenty
SAB2501252
Sigma-Aldrich
Anti-CLEC4C antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-BDCA2, Anti-CD303, Anti-CLECSF11, Anti-CLECSF7, C-type lectin domain family 4, member C
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CLEC4C(170482)
Opis ogólny
Domena lektyny typu C z rodziny 4, członek C (CLEC4C) jest również znana jako antygen komórek dendrytycznych krwi 2. Ulega ekspresji na plazmacytoidalnych komórkach dendrytycznych. CLEC4C jest białkiem transmembranowym typu II należącym do nadrodziny lektyn typu C (CTL). Białko składa się z zewnątrzkomórkowej domeny rozpoznającej węglowodany (CRD), regionu transbłonowego i krótkiej domeny cytoplazmatycznej. Gen kodujący CLEC4C jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 12.
Immunogen
Peptyd o sekwencji QSWTKSQKNCSV, z wewnętrznego regionu sekwencji białka zgodnie z NP_569708.1; NP_987099.1.
Działania biochem./fizjol.
Domena lektyny typu C z rodziny 4, członek C (CLEC4C) jest zaangażowana w wewnątrzkomórkową transdukcję sygnału poprzez transbłonowy adaptor, FcεRγ. Hamuje wydzielanie rozpuszczalnego ligandu indukującego apoptozę związanego z TNF (TRAIL). CLEC4C może odgrywać rolę w internalizacji ligandu.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej Tris z 0,02% azydkiem sodu i 0,5% albuminą surowicy bydlęcej.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Novel Mechanism for Binding of Galactose-terminated Glycans by the C-type Carbohydrate Recognition Domain in Blood Dendritic Cell Antigen 2.
Jegouzo SA
The Journal of Biological Chemistry, 290(27), 16759-16771 (2015)
Human C-type lectin domain family 4, member C (CLEC4C/BDCA-2/CD303) is a receptor for asialo-galactosyl-oligosaccharides.
Riboldi E
The Journal of Biological Chemistry, 35329-35333 (2011)
BDCA-2, a novel plasmacytoid dendritic cell-specific type II C-type lectin, mediates antigen capture and is a potent inhibitor of interferon alpha/beta induction.
Dzionek A
The Journal of Experimental Medicine, 194(12), 1823-1834 (2001)
Amy H Lin et al.
Journal of virology, 88(17), 10066-10077 (2014-06-27)
We developed a Moloney mouse leukemia virus (MLV)-based retroviral replicating vector (RRV), Toca 511, which has displayed tumor specificity in resected brain tumor material and blood in clinical trials. Here, we investigated the interaction between Toca 511 and human host