SAB2702211
Monoclonal Anti-GFP antibody produced in mouse
clone GT7312, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Monoclonal Anti-Green Fluorescent Protein
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GT7312, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
29kDa
stężenie
1.04mg/mL
metody
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 5000-20000
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Immunogen
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Inne uwagi
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1