Kluczowe dokumenty
SAB2501166
Sigma-Aldrich
Anti-EBF1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-COE1, Anti-EBF, Anti-FLJ39389, Anti-FLJ41763, early B-cell factor 1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EBF1(1879)
Immunogen
Peptyd o sekwencji CHNQLPALANTSV, z wewnętrznego regionu sekwencji białka zgodnie z NP_076870.1.
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunoprecypitacja chromatyny (1 artykuł)
Immunoprecypitacja (1 artykuł)
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej Tris z 0,02% azydkiem sodu i 0,5% albuminą surowicy bydlęcej.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nikki R Kong et al.
PLoS genetics, 12(2), e1005845-e1005845 (2016-02-24)
Hematopoietic stem cells are capable of self-renewal or differentiation along three main lineages: myeloid, erythroid, and lymphoid. One of the earliest lineage decisions for blood progenitor cells is whether to adopt the lymphoid or myeloid fate. Previous work had shown
Jan-Philipp Mallm et al.
Molecular systems biology, 15(5), e8339-e8339 (2019-05-24)
In chronic lymphocytic leukemia (CLL), a diverse set of genetic mutations is embedded in a deregulated epigenetic landscape that drives cancerogenesis. To elucidate the role of aberrant chromatin features, we mapped DNA methylation, seven histone modifications, nucleosome positions, chromatin accessibility
Erkang Yi et al.
Clinical and translational medicine, 11(7), e479-e479 (2021-07-30)
Chronic obstructive pulmonary disease is a complex condition with multiple etiologies, including inflammation. We identified a novel long noncoding RNA (lncRNA), interleukin 6 antisense RNA 1 (IL6-AS1), which is upregulated in this disease and is associated with airway inflammation. We
Greg A Timblin et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 191(9), 4676-4687 (2013-09-27)
The temporal control of RAG (Rag) expression in developing lymphocytes prevents DNA breaks during periods of proliferation that could threaten genomic integrity. In developing B cells, the IL-7R and precursor B cell Ag receptor (pre-BCR) synergize to induce proliferation and