Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB2501034
Sigma-Aldrich
Anti-TGM2 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-TG2, Anti-TGC, Anti-Transglutaminase 2 (C polypeptide)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TGM2(7052)
Immunogen
Peptide with sequence C-NFESDKLKAVKGFR from the internal region (near the C Terminus) of the protein sequence according to NP_004604.2.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
I Marafini et al.
Alimentary pharmacology & therapeutics, 40(8), 974-981 (2014-08-13)
The clinical presentation of organic and functional intestinal disorders can overlap and clinicians often rely on invasive and time-consuming procedures to make a final diagnosis. Regenerating islet-derived 3-alpha (Reg3α) is detectable in the circulation of patients with intestinal graft-versus host
Pasqualino De Antonellis et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 13(8), 2114-2131 (2014-06-11)
Several genes encoding for proteins involved in proliferation, invasion, and apoptosis are known to be direct miR-34a targets. Here, we used proteomics to screen for targets of miR-34a in neuroblastoma (NBL), a childhood cancer that originates from precursor cells of