Kluczowe dokumenty
SAB2500760
Sigma-Aldrich
Anti-PCK2/PEPCK-M antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HGNC:8725, Anti-PEPCK-M, Anti-PEPCK2, Anti-Phosphoenolpyruvate carboxykinase 2 (mitochondrial)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PCK2(5106)
Opis ogólny
Gen kodujący mitochondrialną karboksykazę fosfoenolopirogronianową 2 (PEPCK-M) lub PCK2 jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 14q11.2-q12.
Immunogen
Peptide with sequence KPWKPGDKEPCAH from the internal region of the protein sequence according to NP_004554.2.
Działania biochem./fizjol.
Karboksykinaza fosfoenolopirogronianowa 2, mitochondrialna (PEPCK-M) lub PCK2 odgrywa rolę w glukoneogenezie i cyklu TCA. Przekształca ona szczawiooctan w fosfoenolopirogronian. Podwyższony poziom tego białka obserwuje się w niedrobnokomórkowym raku płuc (NSCLC).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
PEPCK Coordinates the Regulation of Central Carbon Metabolism to Promote Cancer Cell Growth.
Molecular Cell (2015)
Human mitochondrial phosphoenolpyruvate carboxykinase 2 gene
Said Modaressi
The Biochemical Journal (1998)
Mitochondrial Phosphoenolpyruvate Carboxykinase Regulates Metabolic Adaptation and Enables Glucose-Independent Tumor Growth
Emma E.Vincent
Molecular Cell (2015)