Kluczowe dokumenty
EZCCP-47K
Millipore
Canine C-peptide ELISA Kit
measures and quantifies C-Peptide in 20 μL serum or plasma
Synonim(y):
C-peptide ELISA, Canine C-peptide Kit
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Nazwa produktu
Canine C-peptide ELISA,
reaktywność gatunkowa
canine
Poziom jakości
opakowanie
kit of 1 × 96 wells
Parametry
20 μL sample volume (4hr competitive assay)
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research use
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.24 ng/mL
standard curve range: 0.2-10 ng/mL
accuracy: 95%
linearity: 96-118%
metoda wykrywania
colorimetric (450nm/590nm)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
C-peptide is a byproduct of normal insulin production by the beta cells in the pancreas and correlates directly to endogenous concentrations of insulin.
Zastosowanie
3 hour assay, room temperature 20 μL sample size
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Obesity|Metabolic Disorders
This Canine C-Peptide ELISA is used to measure & quantify C-Peptide levels in Metabolism & Endocrine research.
Used to detect/quantify:C-Peptide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1