Kluczowe dokumenty
RAB0092
Sigma-Aldrich
Human hCG (intact) ELISA Kit
for serum, plasma, and cell culture supernatant
Synonim(y):
CG-beta, Łańcuch beta gonadotropiny kosmówkowej
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CGB(1082)
Opis ogólny
Zestaw ludzkiej hCG (nienaruszonej) (ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) to test immunoenzymatyczny in vitro do ilościowego pomiaru ludzkiej hCG (nienaruszonej) w surowicy, osoczu, supernatantach hodowli komórkowych i moczu.
Immunogen
Rekombinowane ludzkie hCG
Zastosowanie
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie stosować w procedurach diagnostycznych.
Należy zapoznać się z załączonym ogólnym zestawem ELISA Procedura (kanapkowy, konkurencyjny i pośredni test ELISA).
Zestaw ELISA ludzkiej hCG (nienaruszonej) został użyty do wykrywania β-ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej w próbkach ludzkiego osocza.
Działania biochem./fizjol.
Ludzka gonadotropina kosmówkowa (hCG) produkowana przez komórki syncytiotrofoblastyczne łożyska ma kluczowe znaczenie dla utrzymania ciąży i funkcjonalności ciałka żółtego. Hiperglikozylowana hCG (hCGh) nie tylko promuje wzrost komórek podczas implantacji, ale także sprzyja wzrostowi guza i inwazji w raku. Poziom hCGh wskazuje na nowotwory złośliwe, takie jak zespół Downa w ciąży. Szczepionka oparta na hCG ma działanie antykoncepcyjne.
Inne uwagi
Dla tego produktu dostępny jest przykładowy certyfikat analizy.
Wpisz słowo sample w polu tekstowym przeznaczonym na numer partii.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Karta charakterystyki
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Karta charakterystyki
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Karta charakterystyki
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Karta charakterystyki
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Karta charakterystyki
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
New discoveries on the biology and detection of human chorionic gonadotropin
Cole LA
Reproductive Biology and Endocrinology, 7(1), 8-8 (2009)
Analysis of the efficacy of resveratrol treatment in patients with scarred uterus
Ma H and Qiao Z
Experimental and Therapeutic Medicine, 15, 5410-5414 (2018)
Analysis of the efficacy of resveratrol treatment in patients with scarred uterus
Ma H and Qiao Z
Experimental and Therapeutic Medicine, 15(6), 5410-5414 (2018)
Human choriogonadotrophin protein core and sugar branches heterogeneity: basic and clinical insights
De Medeiros, SF and Norman, RJ
Human Reproduction Update, 15(1), 69-95 (2008)
Advances in development of a contraceptive vaccine against human chorionic gonadotropin
Talwar GP, et al.
Expert opinion on biological therapy, 15(8), 1183-1190 (2015)