230734
Chorionic Gonadotropin, Human Urine, Standard Grade
Chorionic Gonadotropin, Human Urine, Standard Grade, CAS 9002-61-3, is a native glycoprotein hormone that is synthesized by chorionic tissue of the placenta and found in urine during pregnancy.
Synonim(y):
Chorionic Gonadotropin, Human Urine, Standard Grade, hCG
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
opis
Merck USA index - 14, 2216
Protein Concentration/ Report Result, weight
sterylność
non-sterile
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
off-white
pI
4.9
rozpuszczalność
water: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Smith, D.B. and Johnson, K.S. 1988. Gene67, 31.
Tempel, B.L., et al. 1988. Nature332, 837.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3