Kluczowe dokumenty
SAB2500625
Sigma-Aldrich
Anti-MDM2 (Isoform) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HGNC:6973, Anti-MGC71221, Anti-Transformed 3T3 cell double minute 2, Anti-p53 binding protein
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
klon:
polyclonal
application:
ELISA (i)
WB
reaktywność gatunkowa:
human, canine, cat
metody:
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
citations:
2
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, canine, cat
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MDM2(4193)
Immunogen
Peptide with sequence C-DELSGERQRKRHKSD from the internal region of the protein sequence according to NP_002383.2.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mônica Ghislaine Oliveira Alves et al.
Archives of dermatological research, 306(9), 837-841 (2014-09-23)
Actinic cheilitis exhibits a potential of malignant transformation in 10-20 % of cases. The objective of this study was to compare the expression of MDM2 and SUMO-1 proteins between actinic cheilitis (AC) and squamous cell carcinoma (SCC) of the lip. The
Nida S Iqbal et al.
BioTechniques, 56(5), 239-249 (2014-05-09)
Although many researchers have successfully uncovered novel functions of the tumor suppressor p19(Arf) utilizing various types of cultured cancer cells and immortalized fibroblasts, these systems do not accurately reflect the endogenous environment in which Arf is developmentally expressed. We addressed