Kluczowe dokumenty
SAB4501849
Sigma-Aldrich
Anti-MDM2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Double minute 2 protein, HDM2, Oncoprotein Mdm2, Ubiquitin-protein ligase E3 Mdm2, p53-binding protein Mdm2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 55 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MDM2(4193)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Murine double minute 2 (MDM2) jest białkiem onkogennym. Jest to ligaza białek ubikwityny E3, która jest mapowana na ludzki chromosom 12q15.
Przeciwciało anty-MDM2 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka MDM2.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego MDM2.
Zakres immunogenu: 132-181
Zastosowanie
Przeciwciało anty-MDM2 zostało użyte w immunohistochemii.
Działania biochem./fizjol.
Murine double minute 2 (MDM2) jest negatywnym regulatorem supresora nowotworu p53. Reguluje cykl komórkowy, różnicowanie komórkowe, determinację losu komórek, naprawę DNA i transkrypcję. Przejście nabłonkowo-mezenchymalne i przerzuty komórek raka jajnika SKOV3 są indukowane przez MDM2.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Introduction of the MDM2 T309G Mutation in Primary Human Retinal Epithelial Cells Enhances Experimental Proliferative Vitreoretinopathy
Zhou G, et al.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 58(12), 5361-5367 (2017)
HIV-1 Tat potently stabilises Mdm2 and enhances viral replication
Raja R, et al.
The Biochemical Journal (2017)
Angom Ranjana Devi et al.
Indian journal of clinical biochemistry : IJCB, 36(3), 296-303 (2021-07-06)
Nicotine, responsible for the addictive properties of tobacco, is widely used in nicotine replacement therapy for tobacco use cessation. We investigated the time-dependent effect of treatment with nicotine on the tumor suppressor, DNA repair and immune responses. Swiss Albino mice
MDM2 promotes epithelial-mesenchymal transition and metastasis of ovarian cancer SKOV3 cells
Chen Y, et al.
British Journal of Cancer, 117(8), 1192-1192 (2017)
HMGA2 is the partner of MDM2 in well-differentiated and dedifferentiated liposarcomas whereas CDK4 belongs to a distinct inconsistent amplicon
Italiano A, et al.
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 122(10), 2233-2241 (2008)