SAB2500306
Anti-Desmin antibody produced in goat
Synonim(y):
Anti-CMD1I, Anti-CSM1, Anti-CSM2, Anti-FLJ12025
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
goat
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human, pig
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DES(1674)
Immunogen
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2