Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Key Documents
SAB5700835
Sigma-Aldrich
Anti-alpha smooth muscle actin antibody produced in rabbit
Synonim(y):
AAT6, ACTA2, ACTSA, MYMY5, actin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
42
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
1.4 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACTA2(59)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene belongs to the actin family of proteins, which are highly conserved proteins that play a role in cell motility, structure and integrity. Alpha, beta and gamma actin isoforms have been identified, with alpha actins being a major constituent of the contractile apparatus, while beta and gamma actins are involved in the regulation of cell motility. This actin is an alpha actin that is found in skeletal muscle. Defects in this gene cause aortic aneurysm familial thoracic type 6. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-377 of human alpha smooth muscle actin (NP_001135417.1).
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1