Kluczowe dokumenty
SAB2500080
Sigma-Aldrich
Anti-APOB antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ApoB-100, Anti-ApoB-48, Anti-Apolipoprotein B (including Ag(x) antigen), Anti-FLDB
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APOB(338)
Opis ogólny
Apolipoproteina B (APOB), duża amfipatyczna glikoproteina, ma hydrofobowe regiony wiążące lipidy i hydrofilowe. Posiada domenę wiążącą lipoproteiny o niskiej gęstości (LDL). Gen APOB z 29 eksonami wytwarza dwie formy, takie jak apoB-48 i apoB-100 w krążących lipoproteinach. Gen ten znajduje się na ludzkim chromosomie 2p24.1.
Immunogen
Peptide with sequence C-TDLHLRYQKDKK from the internal region of the protein sequence according to NP_000375.2.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-APOB wyprodukowane u kozy zostało użyte w teście immunoenzymatycznym (ELISA).
Działania biochem./fizjol.
Apolipoproteina B (APOB) uczestniczy w metabolizmie lipoprotein u ludzi. APOB-48 odgrywa istotną rolę w syntezie chylomikronów. APOB-100 jest wymagana dla składnika strukturalnego lipoprotein o bardzo niskiej gęstości (VLDL), lipoprotein o średniej gęstości (IDL) i lipoprotein o niskiej gęstości (LDL). APOB jest niezbędna w diagnostyce molekularnej hipercholesterolemii rodzinnej (FH). Hydrofobowe regiony wiążące lipidy i hydrofilowe są zdolne do interakcji z wodnym środowiskiem osocza.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guiting Zhang et al.
Molecular medicine reports, 23(2) (2020-12-24)
Patients with antiphospholipid syndrome have been identified to have higher incidence rates of atherosclerosis (AS) due to the elevated levels of anti‑β2‑glycoprotein I (β2GPI) antibody (Ab). Our previous studies revealed that the anti‑β2GPI Ab formed a stable oxidized low‑density lipoprotein (oxLDL)/β2GPI/anti‑β2GPI Ab complex