Kluczowe dokumenty
SAB2109119
Sigma-Aldrich
Anti-Pcsk1n (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Saas
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
WB
klon:
polyclonal
metody:
western blot: 1 μg/mL
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
28 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
guinea pig, bovine, human, canine, mouse, rat
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PCSK1N(27344)
Opis ogólny
Pcsk1n may function in the control of the neuroendocrine secretory pathway. It is proposed to be a specific endogenous inhibitor of PCSK1. ProSAAS and Big PEN-LEN, both containing the C-terminal inhibitory domain, but not the processed peptides reduce PCSK1 activity in the endoplasmic reticulum and Golgi. It reduces the activity of the 87 kDa form but not the autocatalytically derived 65 kDa form of PCSK1. Subsequent processing of proSAAS may eliminate the inhibition. Slows down convertase-mediated processing of proopiomelanocortin and proenkephalin. Pcsk1n may control the intracellular timing of PCSK1 rather than its total level of activity.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N-terminal region of Rat Pcsk1n
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: STPLRLRRAVPRGEAAGAVQELARALAHLLEAERQERARAEAQEAEDQQA
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)